4-(Chlordifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4153-1G
APOSPC4153-1GEA
643
EUR
APOSPC4153-1G
4-(Chlordifluormethyl)benzonitril 98%
4-(Chlordifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₄ClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972712 CAS-Nummer: 51012-21-6 |