2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene

PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 198 EUR
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98+%
2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Schmelzpunkt: 50…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042918
CAS-Nummer: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR