4-Fluorphthalonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluorbenzol-1,2-dicarbonitril, 4-Fluorphthalsäuredinitril

PC4163-5G
APOSPC4163-5GEA 102 EUR
APOSPC4163-5G
4-Fluorphthalonitril
4-Fluorphthalonitril
Formel: C₈H₃FN₂
Molecular Weight: 146,12 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210430
CAS-Nummer: 65610-14-2
UN: 3439
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR