4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorphenyl-methylcarbinol, p-Fluor-α-methylbenzylalkohol, 1-(4-Fluorphenyl)ethanol
PC4173-1G
APOSPC4173-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4173-1G
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol 97%
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol Siedepunkt: 91 °C/10mmHg Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004515 CAS-Nummer: 403-41-8 |