5-(4-Fluorphenyl)oxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4174C-1G
APOSPC4174C-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4174C-1G
5-(4-Fluorphenyl)oxazol 97%
5-(4-Fluorophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,1485 g/mol
MDL: MFCD00085087
CAS-Nummer: 128101-19-9