2-(4-Fluorphenyl)-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: alpha,alpha-Dimethyl-4-fluorobenzyl alcohol, 2-(4-Fluorophenyl)propan-2-ol
PC4174E-1G
APOSPC4174E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4174E-1G
2-(4-Fluorphenyl)-2-propanol 97%
2-(4-Fluorophenyl)-2-propanol
Formel: C₉H₁₁FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059919
CAS-Nummer: 402-41-5