3-(4-Fluorphenyl)propionsäure 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure 97%
3-(4-Fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉FO₂
Schmelzpunkt: 86…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060327
CAS-Nummer: 459-31-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR