1-(4-Fluorphenyl)pyrrol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4174M-1G
PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA
61.3
EUR
APOSPC4174M-1G
APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorphenyl)pyrrol 97%
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Formel:
C₁₀H₈FN Schmelzpunkt: 52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047066 CAS-Nummer: 81329-31-9 |