1-Fluor-4-(trifluormethylthio)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluorophenyl trifluoromethyl sulphide
PC4176-1G
APOSPC4176-1GEA 132 EUR
APOSPC4176-1G
1-Fluor-4-(trifluormethylthio)benzol 98%
1-Fluoro-4-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄F₄S
Molecular Weight: 196.17 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00040978
CAS-Nummer: 940-76-1