4-Fluorphthalsäureanhydrid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid

PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 250 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorphthalsäureanhydrid 97%
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃FO₃
Molecular Weight: 166.11 g/mol
Siedepunkt: 147…149 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191363
CAS-Nummer: 319-03-9
EINECS: 923-092-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR