2-Fluorpropan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isopropyl fluoride

PC4179T-25G
APOSPC4179T-25GEA 401 EUR
APOSPC4179T-25G
2-Fluorpropan 98%
2-Fluoropropane
Formel: C₃H₇F
Molecular Weight: 62,09 g/mol
Siedepunkt: –10 °C
Schmelzpunkt: –133,4 °C
Dichte: 0,969 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 420-26-8
UN: 3161
ADR: 2.1,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR