3-Fluorpropen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4179Y-25G
APOSPC4179Y-25GEA 490 EUR
APOSPC4179Y-25G
3-Fluorpropen 97%
3-Fluorpropen
Formel: C₃H₅F
Siedepunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 818-92-8
EINECS: 212-459-6
UN: 3161
ADR: 2.1,