4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4182-1G
PC4182-5G
APOSPC4182-1GEA
0
EUR
APOSPC4182-1G
APOSPC4182-5G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₆F₆O₃ Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236043 CAS-Nummer: 16261-80-6 |