2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
PC4184-5G
APOSPC4184-5GEA
21.9
EUR
APOSPC4184-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164,09 g/mol Schmelzpunkt: 223…227 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192529 CAS-Nummer: 104048-92-2 |