4'-Fluorpropiophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Fluorpropiophenon
PC4190-100G
PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA
72.5
EUR
APOSPC4190-100G
APOSPC4190-25G
4'-Fluorpropiophenon 98%
4'-Fluorpropiophenon
Formel:
C₉H₉FO Siedepunkt: 108 °C/18mmHg Dichte: 1,096 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000356 CAS-Nummer: 456-03-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...