5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2,4-difluoro-6-methyl-1,3-diazine
PC4191-1G
APOSPC4191-1GEA
234
EUR
APOSPC4191-1G
5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine 98%
5-Chloro-2,4-difluoro-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₃ClF₂N₂ Molecular Weight: 164,541 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036058 CAS-Nummer: 72630-78-5 |