2-Fluorpyridin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 0 EUR
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluorpyridin 99%
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
Siedepunkt: 124…126 °C
Dichte: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006224
CAS-Nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR