2-Fluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 29 EUR
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluorpyridin 99%
2-Fluoropyridine
Formel: C₅H₄FN
Molecular Weight: 97.09 g/mol
Siedepunkt: 124…126 °C
Dichte: 1.128 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006224
CAS-Nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3 III