Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate, Methyl 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylate
PC420000-25G
APOSPC420000-25GEA
215
EUR
APOSPC420000-25G
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
Formel:
C₆H₈F₂O₂ Molecular Weight: 150.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015922 CAS-Nummer: 1234616-13-7 |