Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC420002-1G
APOSPC420002-1GEA 1340 EUR
APOSPC420002-1G
Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Methyl 3-(3,3-difluorocyclobutyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₈H₁₀F₂O₃
Molecular Weight: 192,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015923
CAS-Nummer: 1191096-28-2