3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC420004-1G
APOSPC420004-1GEA
458
EUR
APOSPC420004-1G
3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₆H₇F₃O₃ Molecular Weight: 184,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870383 CAS-Nummer: 1163729-49-4 |