Diisopropyl-3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC420006-1G
APOSPC420006-1GEA
492
EUR
APOSPC420006-1G
Diisopropyl-3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Diisopropyl-3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₉FO₄ Molecular Weight: 246,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105821 CAS-Nummer: 1403767-29-2 |