Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1-bis(propan-2-yl) 3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
PC420007-1G
APOSPC420007-1GEA
492
EUR
APOSPC420007-1G
Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Diisopropyl-3,3-difluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₈F₂O₄ Molecular Weight: 264,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105827 CAS-Nummer: 1225532-89-7 |