3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC420011-1G
APOSPC420011-1GEA
1080
EUR
APOSPC420011-1G
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₆H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20645342 CAS-Nummer: 227607-43-4 |