3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC420012-1G
APOSPC420012-1GEA
1730
EUR
APOSPC420012-1G
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₉F₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26959150 CAS-Nummer: 1523606-39-4 |