3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC420022-1G
APOSPC420022-1GEA
884
EUR
APOSPC420022-1G
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClF₃NO Molecular Weight: 177,551 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13248564 CAS-Nummer: 848192-96-1 |