1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4208-1G
PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA
139
EUR
APOSPC4208-1G
APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formel:
C₂₀H₂₉F₁₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038341 CAS-Nummer: 154628-00-9 |