2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421002-1G
APOSPC421002-1GEA
321
EUR
APOSPC421002-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
Formel:
C₁₅H₁₂F₂O₂ Molecular Weight: 262,251 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12974696 CAS-Nummer: 221179-71-1 |