2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421003-1G
APOSPC421003-1GEA 364 EUR
APOSPC421003-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₁₄H₉F₃O
Molecular Weight: 250,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24969058
CAS-Nummer: 1519952-50-1