2-(3,4-Difluorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421004-1G
APOSPC421004-1GEA
364
EUR
APOSPC421004-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₉F₃O Molecular Weight: 250,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24829746 CAS-Nummer: 1517619-41-8 |