2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421005-1G
APOSPC421005-1GEA 364 EUR
APOSPC421005-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formel: C₁₅H₁₂F₂O
Molecular Weight: 246,252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23417260
CAS-Nummer: 1504609-61-3