2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421006-1G
APOSPC421006-1GEA
364
EUR
APOSPC421006-1G
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
2-(3,4-Difluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₉F₃O Molecular Weight: 250,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24968600 CAS-Nummer: 1507249-35-5 |