2-(3-Fluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(3-Fluorophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)ethanone
PC421008-1G
APOSPC421008-1GEA 306 EUR
APOSPC421008-1G
2-(3-Fluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
2-(3-Fluorophenyl)-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11545169
CAS-Nummer: 153529-18-1