2-(3-Fluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421009-1G
APOSPC421009-1GEA
611
EUR
APOSPC421009-1G
2-(3-Fluorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(3-Fluorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formel:
C₁₅H₁₃FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11105606 CAS-Nummer: 1152812-07-1 |