2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Fluorophenyl)-1-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421012-1G
APOSPC421012-1GEA
306
EUR
APOSPC421012-1G
2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₁₀F₂O Molecular Weight: 232,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11210358 CAS-Nummer: 370874-66-1 |