4'-Fluoro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethanone
PC421013-1G
APOSPC421013-1GEA 221 EUR
APOSPC421013-1G
4'-Fluoro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Fluoro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀F₂O
Molecular Weight: 232,225 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C (15 mm Hg)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055468
CAS-Nummer: 366-68-7