2-(2,4-Dichlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421015-1G
APOSPC421015-1GEA
350
EUR
APOSPC421015-1G
2-(2,4-Dichlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
2-(2,4-Dichlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₉Cl₂FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12723565 CAS-Nummer: 1179892-14-8 |