2-(4-Chlorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
PC421016-1G
APOSPC421016-1GEA
306
EUR
APOSPC421016-1G
2-(4-Chlorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-2'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₁₀ClFO Molecular Weight: 248,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16350637 CAS-Nummer: 1183199-32-7 |