2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Chlorophenyl)-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC421017-1G
APOSPC421017-1GEA
166
EUR
APOSPC421017-1G
2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-3'-fluoroacetophenone
Formel:
C₁₄H₁₀ClFO Molecular Weight: 248,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12605188 CAS-Nummer: 1183554-70-2 |