ω-(4-Fluorphenyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421018-1G
APOSPC421018-1GEA 281 EUR
APOSPC421018-1G
ω-(4-Fluorphenyl)acetophenon
ω-(4-Fluorphenyl)acetophenon
Formel: C₁₄H₁₁FO
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02260684
CAS-Nummer: 347-91-1