4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421019-1G
PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA
0
EUR
APOSPC421019-1G
APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel:
C₈H₅F₆NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27923427 CAS-Nummer: 1588441-12-6 |