6-Chloro-3-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421024-1G
APOSPC421024-1GEA
1450
EUR
APOSPC421024-1G
6-Chloro-3-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
6-Chloro-3-iodo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃INO Molecular Weight: 323,439 g/mol Schmelzpunkt: 33…35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22571777 CAS-Nummer: 1221171-95-4 |