Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421039-250MG
APOSPC421039-250MGEA 49.3 EUR
APOSPC421039-250MG
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate 98%
Methyl 4-chloro-3-fluoropicolinate
Formel: C₇H₅ClFNO₂
Molecular Weight: 189,572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16293406
CAS-Nummer: 1034921-05-5