2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421043-1G
PC421043-250MG
PC421043-5G
APOSPC421043-1GEA
224
EUR
APOSPC421043-1G
APOSPC421043-250MG
APOSPC421043-5G
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde 95%
2-Chloro-4-trifluoromethoxy-benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18393768 CAS-Nummer: 1079351-20-4 |