2,4-Difluoro-1-(2-fluorophenyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2',4-Trifluoro-1,1'-biphenyl
PC421049-250MG
APOSPC421049-250MGEA
231
EUR
APOSPC421049-250MG
2,4-Difluoro-1-(2-fluorophenyl)benzene 95%
2,4-Difluoro-1-(2-fluorophenyl)benzene
Formel:
C₁₂H₇F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22051120 CAS-Nummer: 115245-05-1 |