5-Iodo-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421074-250MG
APOSPC421074-250MGEA
30.6
EUR
APOSPC421074-250MG
5-Iodo-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 95+%
5-Iodo-6-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel:
C₆H₃F₃INO Molecular Weight: 288,994 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16611365 CAS-Nummer: 1227515-14-1 |