6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
PC421086-250MG
APOSPC421086-250MGEA 235 EUR
APOSPC421086-250MG
6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one 95%
6-Bromo-8-fluoro-3,4-dihydroisoquinolin-1(2h)-one
Formel: C₉H₇BrFNO
Molecular Weight: 244,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22381969
CAS-Nummer: 1242157-15-8