2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421096-250MG
APOSPC421096-250MGEA
185
EUR
APOSPC421096-250MG
2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-amine
2-(Trifluoromethyl)thiazol-5-amine
Formel:
C₄H₃F₃N₂S Molecular Weight: 168,14 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11847091 CAS-Nummer: 1367944-72-6 |