Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421099-250MG
APOSPC421099-250MGEA 75.4 EUR
APOSPC421099-250MG
Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate 97%
Methyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formel: C₉H₆F₂O₃
Molecular Weight: 200,139 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28525711
CAS-Nummer: 1415124-73-0