2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421102-250MG
APOSPC421102-250MGEA
174
EUR
APOSPC421102-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Formel:
C₅H₂BrF₃S Molecular Weight: 231,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461914 CAS-Nummer: 143469-22-1 |